Learn More
tert-Butoxycarbonyl-L-leucin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | tert-Butoxycarbonyl-L-leucine |
| CAS | 13139-15-6 |
| Summenformel | C11H21NO4 |
| Menge | 10 g |
| Synonym | N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-L-leucine, N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-leucine, N-(alpha-tert-Butoxycarbonyl)leucine, N-Boc-L-Leucine, N-Carboxy-L-leucine N-tert-Butyl Ester, N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]leucine, N-tert-Butoxycarbonylleucine, NSC 108690, N-Boc-L-leucine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H21NO4/c1-7(2)6-8(9(13)14)12-10(15)16-11(3,4)5/h7-8H,6H2,1-5H3,(H,12,15)(H,13,14)/t8-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O |
| IUPAC-Name | (2S)-4-Methyl-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]pentansäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 231.29 |
| Formelmasse | 231.1471 |