Learn More
(Tert-Butoxycarbonylmethylen)triphenylphosphoran, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-2689332
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
35000-38-5
C24H25O2P
376.44
MFCD00075545
ZWZUFQPXYVYAFO-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl 2-triphenylphosphoranylidene acetate, tert-butoxycarbonylmethylene triphenylphosphorane, tert-butyl triphenylphosphoranylidene acetate, acetic acid, triphenylphosphoranylidene-, 1,1-dimethylethyl ester, t-butoxycarbonylmethylene triphenylphosphorane, tert-butyl 2-triphenyl-??-phosphanylidene acetate, triphenylthoranylidene acetic acid 1,1-dimethylethyl ester, pubchem14371, tert-butyl 2-triphenyl, tert-butyl 2-triphenylylidene acetate
256127
tert-Butyl-2-(triphenyl-$l^{5}-phosphanyliden)acetat
CC(C)(C)OC(=O)C=P(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
35000-38-5
C24H25O2P
376.44
MFCD00075545
ZWZUFQPXYVYAFO-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl 2-triphenylphosphoranylidene acetate, tert-butoxycarbonylmethylene triphenylphosphorane, tert-butyl triphenylphosphoranylidene acetate, acetic acid, triphenylphosphoranylidene-, 1,1-dimethylethyl ester, t-butoxycarbonylmethylene triphenylphosphorane, tert-butyl 2-triphenyl-??-phosphanylidene acetate, triphenylthoranylidene acetic acid 1,1-dimethylethyl ester, pubchem14371, tert-butyl 2-triphenyl, tert-butyl 2-triphenylylidene acetate
256127
tert-Butyl-2-(triphenyl-$l^{5}-phosphanyliden)acetat
CC(C)(C)OC(=O)C=P(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für C-C-Bindungsformation (Olefinierung)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (tert-Butoxycarbonylmethylene)triphenylphosphorane
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 146.0°C to 151.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C6H5)3P=CHCO2C(CH3)3
Menge 1 g
Formelmasse 376.44
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver