Learn More
tert-Butyl-2,2,2-Trichloracetimidat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11489527
112.00 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
98946-18-0
C6H10Cl3NO
218.50
MFCD00077410
CQXDYHPBXDZWBA-UHFFFAOYSA-N
2734700
Tert-butyl-2,2,2-trichloroethanimidat
CC(C)(C)OC(=N)C(Cl)(Cl)Cl
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
98946-18-0
C6H10Cl3NO
218.50
MFCD00077410
CQXDYHPBXDZWBA-UHFFFAOYSA-N
2734700
Tert-butyl-2,2,2-trichloroethanimidat
CC(C)(C)OC(=N)C(Cl)(Cl)Cl
tert-Butyl 2,2,2-trichloroacetimidate is used to produce di-tert-butyl peroxide at temperature of -5°C. It may be used in the synthesis of N-α-Fmoc-phospho(1-nitrophenylethyl-2-cyanoethyl)-L-serine, caged building block. It may be used in the conversion of alcohols and carboxylic acids to their respective ethers and esters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
tert-Butyl-2,2,2-Trichloracetimidat wird zur Herstellung von Di-tert-Butylperoxid bei einer Temperatur von -5 °C. Kann zur Synthese von N-α-Fmoc-Phospho(1-Nitrophenylethyl-2-Cyanoethyl)-L-Serin, Käfig-Baustein verwendet werden. Kann zur Umwandlung von Alkoholen und Carbonsäuren in ihre jeweiligen Äthern und Estern verwendet werden.
Löslichkeit
Löslich in organischen Lösungsmitteln und Cyclohexan.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Von starken Oxidationsmitteln, Hitze, Wasser/Feuchtigkeit fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material tert-Butyl 2, 2, 2-trichloroacetimidate
Schmelzpunkt 20°C to 22°C
Dichte 1.222
Siedepunkt 64°C to 66°C (15 mm)
Flammpunkt 55°C (131°F)
Prozentgehaltsbereich 0.97
Brechungsindex 1.457
Menge 25 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1770049
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Synonym tert-butyl 2,2,2-trichloroacetimidate, tert-butyl trichloroacetimidate, tert-butyl-2,2,2-trichloroacetimidate, tert-butyl 2,2,2-trichloroethanecarboximidate, 2,2,2-trichloroacetimidic acid tert-butyl ester, t-butyl trichloroacetimidate, t-butyl 2,2,2-trichloroacetimidate, tert-butyl2,2,2-trichloroacetimidate, ethanimidic acid, 2,2,2-trichloro-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-tert-butoxy-2,2,2-trichloroethanimine
Löslichkeitsinformationen Soluble in organic solvents,cyclo hexane.
Formelmasse 218.51
Reinheit (%) 97%