Learn More
Tert-Butyl2-Amino-2-Thioxoethylcarbamat, 90 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3486423
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
89226-13-1
C7H14N2O2S
190.261
MFCD09025922
AGBIUUFZUPNDTM-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl 2-amino-2-thioxoethyl carbamate, tert-butyl 2-amino-2-thioxoethylcarbamate, tert-butyl n-carbamothioylmethyl carbamate, tert-butyl n-2-amino-2-sulfanylideneethyl carbamate, carbamic acid, 2-amino-2-thioxoethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, carbamic acid,n-2-amino-2-thioxoethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, acmc-20ljf8, n-tert-butoxycarbonylglycinethioamide, tert-butoxycarbonylamino acetothioamide, n-t-butoxycarbonylamino acetothioamide
5324304
Tert-butyl-N-(2-amino-2-sulfanylidenethyl)carbamat
CC(C)(C)OC(=O)NCC(=S)N
89226-13-1
C7H14N2O2S
190.261
MFCD09025922
AGBIUUFZUPNDTM-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl 2-amino-2-thioxoethyl carbamate, tert-butyl 2-amino-2-thioxoethylcarbamate, tert-butyl n-carbamothioylmethyl carbamate, tert-butyl n-2-amino-2-sulfanylideneethyl carbamate, carbamic acid, 2-amino-2-thioxoethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, carbamic acid,n-2-amino-2-thioxoethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, acmc-20ljf8, n-tert-butoxycarbonylglycinethioamide, tert-butoxycarbonylamino acetothioamide, n-t-butoxycarbonylamino acetothioamide
5324304
Tert-butyl-N-(2-amino-2-sulfanylidenethyl)carbamat
CC(C)(C)OC(=O)NCC(=S)N
Chemischer Name oder Material Tert-butyl 2-amino-2-thioxoethylcarbamate
CAS Min. % 90.0
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 190.27
Reinheit (%) 90%