Learn More
tert-Butyl 2-Aminobenzoate, TRC
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | tert-Butyl 2-Aminobenzoate |
| Menge | 10 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H15NO2/c1-11(2,3)14-10(13)8-6-4-5-7-9(8)12/h4-7H,12H2,1-3H3 |
| Formelmasse | 193.1103 |