Learn More
tert-Butyl-2-Bromisobutyrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11318045
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11318045 10 g 10 Gramm
11328045 50 g -
11338045 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11318045 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L08216.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 23877-12-5 | C8H15BrO2 | 223.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 23877-12-5
Summenformel C8H15BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 223.11
MDL-Nummer MFCD00051908
InChI-Schlüssel IGVNJALYNQVQIT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 90290
IUPAC-Name tert-Butyl-2-brom-2-methylpropanoat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)C(C)(C)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butyl 2-bromoisobutyrate
Dichte 1.18
Siedepunkt 35°C to 37°C (1 mmHg)
Brechungsindex 1.436
Menge 10 g
Beilstein 1905654
Synonym tert-butyl 2-bromoisobutyrate, t-butyl 2-bromo isobutyrate, 2-bromoisobutyric acid tert-butylester, tert-butyl 2-bromo-2-methylpropionate, tert-butyl alpha-bromoisobutyrate, t-butyl 2-bromoisobutylate, t-butyl 2-bromoisobutyrate, 2-bromoisobutyric acid tert-butyl ester, propanoic acid, 2-bromo-2-methyl-, 1,1-dimethylethyl ester, t-butyl2-bromoisobutyrate
Formelmasse 223.12
Reinheit (%) 97%