Learn More
Tert-Butyl2-(hHydroxymethyl)-1-Indolincarboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | tert-Butyl 2-(hydroxymethyl)-1-indolinecarboxylate |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 249.31 |
Reinheit (%) | 97% |