Learn More
tert-Butyl(2-iodethyl)carbamat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | tert-Butyl (2-Iodoethyl)carbamate |
| CAS | 122234-46-2 |
| Summenformel | C7H14INO2 |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | 1,1-Dimethylethyl N-(2-Iodoethyl)carbamate, (2-Iodo-ethyl)-carbamic Acid tert-Butyl Ester, 2-Iodo-1-(tert-butoxycarbonylamino)ethane, 2-Iodo-N-Boc-ethylamine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H14INO2/c1-7(2,3)11-6(10)9-5-4-8/h4-5H2,1-3H3,(H,9,10) |
| SMILES | O=C(NCCI)OC(C)(C)C |
| IUPAC-Name | tert-Butyl(2-iodethyl)carbamat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 271.1 |
| Formelmasse | 271.0069 |