Learn More
Tert-Butyl3-(thiocarbamoyl)piperidin-1-carboxylat, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tert-butyl 3-(thiocarbamoyl)piperidine-1-carboxylate |
CAS Min. % | 95.0 |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 244.36 |
Reinheit (%) | 95% |