Learn More
Tert-Butyl4-(3-hydroxyphenyl)perhydro-1,4-diazepin-1-carboxylat, 95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3486426
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
886851-68-9
C16H24N2O3
292.38
MFCD08690329
QDERCJJDCUXJSL-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl 4-3-hydroxyphenyl perhydro-1,4-diazepine-1-carboxylate, tert-butyl 4-3-hydroxyphenyl-1,4-diazepane-1-carboxylate, 1h-1,4-diazepine-1-carboxylicacid, hexahydro-4-3-hydroxyphenyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 1h-1,4-diazepine-1-carboxylicacid,hexahydro-4-3-hydroxyphenyl-,1,1-dimethylethyl ester
18525947
tert-butyl 4-(3-hydroxyphenyl)-1,4-diazepane-1-carboxylate
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCN(CC1)C1=CC(O)=CC=C1
886851-68-9
C16H24N2O3
292.38
MFCD08690329
QDERCJJDCUXJSL-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl 4-3-hydroxyphenyl perhydro-1,4-diazepine-1-carboxylate, tert-butyl 4-3-hydroxyphenyl-1,4-diazepane-1-carboxylate, 1h-1,4-diazepine-1-carboxylicacid, hexahydro-4-3-hydroxyphenyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 1h-1,4-diazepine-1-carboxylicacid,hexahydro-4-3-hydroxyphenyl-,1,1-dimethylethyl ester
18525947
tert-butyl 4-(3-hydroxyphenyl)-1,4-diazepane-1-carboxylate
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCN(CC1)C1=CC(O)=CC=C1
Chemischer Name oder Material Tert-butyl 4-(3-hydroxyphenyl)perhydro-1, 4-diazepine-1-carboxylate
CAS Min. % 95.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 292.38
Reinheit (%) 95%