Learn More
tert-Butyl-4-[4-(aminomethyl)-benzyloxy]-piperidin-1-carboxylat, 90 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3880865
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
946409-35-4
C18H28N2O3
320.433
MFCD12198114
NZWAUTDCSSMVGG-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl 4-4-aminomethyl benzyloxy piperidine-1-carboxylate, tert-butyl 4-4-aminomethyl phenyl methoxy piperidine-1-carboxylate
43811047
Tert-Butyl 4-[4-(Aminomethyl)Phenyl]Methoxy]Piperidin-1-Carboxylat
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)OCC2=CC=C(C=C2)CN
946409-35-4
C18H28N2O3
320.433
MFCD12198114
NZWAUTDCSSMVGG-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl 4-4-aminomethyl benzyloxy piperidine-1-carboxylate, tert-butyl 4-4-aminomethyl phenyl methoxy piperidine-1-carboxylate
43811047
Tert-Butyl 4-[4-(Aminomethyl)Phenyl]Methoxy]Piperidin-1-Carboxylat
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)OCC2=CC=C(C=C2)CN
Chemischer Name oder Material Tert-butyl 4-[4-(aminomethyl)benzyloxy]piperidine-1-carboxylate
CAS Min. % 89.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 320.43
Reinheit (%) 90%