Learn More
tert-Butyl4-(4-formylbenzyloxy)piperidin-1-carboxylat, 90 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tert-butyl 4-(4-formylbenzyloxy)piperidine-1-carboxylate |
CAS Min. % | 89.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 90% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 319.4 |
Reinheit (%) | 90% |