Learn More
tert-Butyl-4-[4-(hydroxymethyl)benzyl]tetrahydro-1(2H)-pyrazincarboxylat, ≥ 95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10331523
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemischer Name oder Material Tert-butyl 4-[4-(hydroxymethyl)benzyl]tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate
CAS 622381-67-3
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C17H26N2O3
MDL-Nummer MFCD06658975
Menge 1 g
Synonym tert-butyl 4-4-hydroxymethyl benzyl tetrahydro-1 2h-pyrazinecarboxylate, tert-butyl 4-4-hydroxymethyl benzyl piperazine-1-carboxylate, tert-butyl 4-4-hydroxymethyl phenyl methyl piperazine-1-carboxylate, 1-piperazinecarboxylicacid, 4-4-hydroxymethyl phenyl methyl-, 1,1-dimethylethyl ester, tert-butyl 4-4-hydroxymethyl benzyl tetrahydro-1 2h-pyrazine carboxylate
InChI-Schlüssel KLDBKWMXUMLYJO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)CC2=CC=C(C=C2)CO
IUPAC-Name Tert-Butyl 4-[[4-(Hydroxymethyl)Phenyl]Methyl]Piperazin-1-Carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 306.406
PubChem CID 2795518
Formelmasse 306.4
Reinheit (%) 95%