Learn More
tert-Butyl 4-(5-formylpyrid-2-yl)piperazin-1-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3174924
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
479226-10-3
C15H21N3O3
291.351
MFCD08271923
NETKWTAEPIGRLQ-UHFFFAOYSA-N
18525767
Tert-Butyl 4-(5-Formylpyridin-2-yl)Piperazin-1-Carboxylat
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2=NC=C(C=C2)C=O
479226-10-3
C15H21N3O3
291.351
MFCD08271923
NETKWTAEPIGRLQ-UHFFFAOYSA-N
18525767
Tert-Butyl 4-(5-Formylpyridin-2-yl)Piperazin-1-Carboxylat
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2=NC=C(C=C2)C=O
Chemischer Name oder Material Tert-butyl 4-(5-formylpyrid-2-yl)piperazine-1-carboxylate
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Synonym tert-butyl 4-5-formylpyridin-2-yl piperazine-1-carboxylate, tert-butyl 4-5-formylpyrid-2-yl piperazine-1-carboxylate, 4-5-formylpyridin-2-yl piperazine, 4-5-formylpyridin-2-yl piperazine, n1-boc protected, 1-piperazinecarboxylicacid, 4-5-formyl-2-pyridinyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-piperazinecarboxylicacid,4-5-formyl-2-pyridinyl-,1,1-dimethylethyl ester
Formelmasse 291.35
Reinheit (%) 97%