Learn More
tert-Butyl-4-[5-(hydroxymethyl)-4-methyl-1,3-thiazol-2-yl]-piperidin-1-carboxylat, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tert-butyl 4-[5-(hydroxymethyl)-4-methyl-1, 3-thiazol-2-yl]tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate |
CAS Min. % | 94.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 312.43 |
Reinheit (%) | 95% |