Learn More
tert-Butyl4-[5-(hydroxymethyl)pyrid-2-yl]piperazin-1-carboxylat, ≥97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3174933
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
857284-20-9
C15H23N3O3
293.367
MFCD08060526
QKCHWJYIPFBVRD-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl 4-5-hydroxymethyl pyrid-2-yl piperazine-1-carboxylate, tert-butyl 4-5-hydroxymethyl pyridin-2-yl piperazine-1-carboxylate, 1-piperazinecarboxylicacid, 4-5-hydroxymethyl-2-pyridinyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-piperazinecarboxylicacid,4-5-hydroxymethyl-2-pyridinyl-,1,1-dimethylethyl ester
7537576
Tert-Butyl 4-[5-(Hydroxymethyl)Pyridin-2-yl]Piperazin-1-Carboxylat
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2=NC=C(C=C2)CO
857284-20-9
C15H23N3O3
293.367
MFCD08060526
QKCHWJYIPFBVRD-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl 4-5-hydroxymethyl pyrid-2-yl piperazine-1-carboxylate, tert-butyl 4-5-hydroxymethyl pyridin-2-yl piperazine-1-carboxylate, 1-piperazinecarboxylicacid, 4-5-hydroxymethyl-2-pyridinyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-piperazinecarboxylicacid,4-5-hydroxymethyl-2-pyridinyl-,1,1-dimethylethyl ester
7537576
Tert-Butyl 4-[5-(Hydroxymethyl)Pyridin-2-yl]Piperazin-1-Carboxylat
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2=NC=C(C=C2)CO
Chemischer Name oder Material tert-Butyl 4-[5-(hydroxymethyl)pyrid-2-yl]piperazine-1-carboxylate
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 293.36
Reinheit (%) 97%