Learn More
tert-Butyl-4-(5-iodpyrid-2-yl)-piperazin-1-carboxylat, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tert-butyl 4-(5-iodopyrid-2-yl)piperazine-1-carboxylate |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 389.23 |
Reinheit (%) | 97% |