Learn More
tert-Butyl-4-(aminocarbothioyl)-tetrahydropyridin-1(2H)-carboxylat, ≥ 95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4510645
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
214834-18-1
C11H20N2O2S
244.353
SCGQNJHAAYUQOO-UHFFFAOYSA-N
1-boc-4-thiocarbamoylpiperidine, tert-butyl 4-aminocarbothioyl tetrahydropyridine-1 2h-carboxylate, 1-tert-butoxycarbonylpiperidine-4-carbothioamide, tert-butyl 4-thiocarbamoylpiperidine-1-carboxylate, tert-butyl 4-aminocarbonothioyl piperidine-1-carboxylate, 4-thiocarbamoyl-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, piperidine-4-thiocarboxamide, n1-boc protected, 1-tert-butoxycarbonyl-4-carbamothioylpiperidine, 1-tert-butoxycarbonyl piperidine-4-thiocarboxamide, tert-butyl 4-thiocarbamoyl-piperidine-1-carboxylate
2735648
tert-Butyl-4-carbamothioylpiperidin-1-carboxylat
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)C(=S)N
214834-18-1
C11H20N2O2S
244.353
SCGQNJHAAYUQOO-UHFFFAOYSA-N
1-boc-4-thiocarbamoylpiperidine, tert-butyl 4-aminocarbothioyl tetrahydropyridine-1 2h-carboxylate, 1-tert-butoxycarbonylpiperidine-4-carbothioamide, tert-butyl 4-thiocarbamoylpiperidine-1-carboxylate, tert-butyl 4-aminocarbonothioyl piperidine-1-carboxylate, 4-thiocarbamoyl-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, piperidine-4-thiocarboxamide, n1-boc protected, 1-tert-butoxycarbonyl-4-carbamothioylpiperidine, 1-tert-butoxycarbonyl piperidine-4-thiocarboxamide, tert-butyl 4-thiocarbamoyl-piperidine-1-carboxylate
2735648
tert-Butyl-4-carbamothioylpiperidin-1-carboxylat
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)C(=S)N
Chemischer Name oder Material tert-Butyl 4-(aminocarbothioyl)tetrahydropyridine-1(2H)-carboxylate
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 244.36
Reinheit (%) 95%