Learn More
tert-Butyl-4-brom-2-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-yloxy)benzoat, TRC
Artikelnummer. 30344141
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30344141 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30344141 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB694160500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Chemischer Name oder Material tert-Butyl 4-Bromo-2-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-yloxy)benzoate
CAS 1628047-84-6
Summenformel C18 H17 Br N2 O3
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C18H17BrN2O3/c1-18(2,3)24-17(22)14-5-4-12(19)9-15(14)23-13-8-11-6-7-20-16(11)21-10-13/h4-10H,1-3H3,(H,20,21)
SMILES CC(C)(C)OC(=O)c1ccc(Br)cc1Oc2cnc3[nH]ccc3c2
IUPAC-Name tert-Butyl-4-brom-2-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-yloxy)benzoat
Molekulargewicht (g/mol) 389.24
Formelmasse 388.0423
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.