missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
tert-Butyl-4-brom-2-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-yloxy)benzoat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Chemischer Name oder Material | tert-Butyl 4-Bromo-2-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-yloxy)benzoate |
| CAS | 1628047-84-6 |
| Summenformel | C18 H17 Br N2 O3 |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C18H17BrN2O3/c1-18(2,3)24-17(22)14-5-4-12(19)9-15(14)23-13-8-11-6-7-20-16(11)21-10-13/h4-10H,1-3H3,(H,20,21) |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)c1ccc(Br)cc1Oc2cnc3[nH]ccc3c2 |
| IUPAC-Name | tert-Butyl-4-brom-2-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-yloxy)benzoat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 389.24 |
| Formelmasse | 388.0423 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?