Learn More
Tert-Butyl4-[(trifluoromethyl)sulfonyloxy]-5,6 -dihydropyridin-1(2 h)-carboxylat, 90 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tert-butyl 4-[(trifluoromethyl)sulfonyloxy]-5, 6-dihydropyridine-1(2h)-carboxylate |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 331.31 |
Reinheit (%) | 97% |