Learn More
tert-Butyl-6-amino-3,4-dihydrochinolin-1(2H)-carboxylat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | tert-Butyl 6-Amino-3,4-dihydroquinoline-1(2H)-carboxylate |
| CAS | 1152923-36-8 |
| Summenformel | C14H20N2O2 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | 1,1-Dimethylethyl 6-amino-3,4-dihydro-1(2H)-quinolinecarboxylate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H20N2O2/c1-14(2,3)18-13(17)16-8-4-5-10-9-11(15)6-7-12(10)16/h6-7,9H,4-5,8,15H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N1CCCc2cc(N)ccc12 |
| IUPAC-Name | tert-Butyl-6-amino-3,4-dihydro-2H-chinolin-1-carboxylat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 248.32 |
| Formelmasse | 248.1525 |