Learn More
tert-Butyl-6-fluor-1H-pyrazol-[3,4-b]-pyridin-3-carboxylat, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250mg
1g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
155601-71-1
C11H12FN3O2
237.234
MFCD06797502
INGAFDNQIOIZHC-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl 6-fluoro-1h-pyrazolo 3,4-b pyridine-3-carboxylate, 6-fluoro-1h-pyrazolo 3,4-b pyridine-3-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl6-fluoro-1h-pyrazolo 3,4-b pyridine-3-carboxylate, 3-tert-butoxycarbonyl-6-fluoro-1h-pyrazolo 3,4-b pyridine, tert-butyl 6-fluoro-2h-pyrazolo 3,4-b pyridine-3-carboxylate, t-butyl 6-fluoro-1h-pyrazolo 3,4-b pyridine-3-carboxylate, tert-butyl 6-fluoropyrazolo 5,4-b pyridine-3-carboxylate, tert-butyl 6-fluoro-1h-pyrazolo-3,4-b pyridine-3-carboxylate, tert-butyl 6-fluoro-1h-pyrazolo 3.4-b pyridine-3-carboxylate
7127829
tert-Butyl-6-fluor-2H-pyrazol[3,4-b]pyridin-3-carboxylat
CC(C)(C)OC(=O)C1=C2C=CC(=NC2=NN1)F
155601-71-1
C11H12FN3O2
237.234
MFCD06797502
INGAFDNQIOIZHC-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl 6-fluoro-1h-pyrazolo 3,4-b pyridine-3-carboxylate, 6-fluoro-1h-pyrazolo 3,4-b pyridine-3-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl6-fluoro-1h-pyrazolo 3,4-b pyridine-3-carboxylate, 3-tert-butoxycarbonyl-6-fluoro-1h-pyrazolo 3,4-b pyridine, tert-butyl 6-fluoro-2h-pyrazolo 3,4-b pyridine-3-carboxylate, t-butyl 6-fluoro-1h-pyrazolo 3,4-b pyridine-3-carboxylate, tert-butyl 6-fluoropyrazolo 5,4-b pyridine-3-carboxylate, tert-butyl 6-fluoro-1h-pyrazolo-3,4-b pyridine-3-carboxylate, tert-butyl 6-fluoro-1h-pyrazolo 3.4-b pyridine-3-carboxylate
7127829
tert-Butyl-6-fluor-2H-pyrazol[3,4-b]pyridin-3-carboxylat
CC(C)(C)OC(=O)C1=C2C=CC(=NC2=NN1)F
Chemischer Name oder Material tert-Butyl 6-fluoro-1H-pyrazolo[3, 4-b]pyridine-3-carboxylate
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250mg
Formelmasse 237.23
Reinheit (%) 97%