Learn More
tert-Butyl-6-hydroxyhexanoat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | tert-Butyl 6-Hydroxyhexanoate |
| CAS | 73839-20-0 |
| Summenformel | C10 H20 O3 |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H20O3/c1-10(2,3)13-9(12)7-5-4-6-8-11/h11H,4-8H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)CCCCCO |
| IUPAC-Name | tert-Butyl-6-hydroxyhexanoat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 188.26 |
| Formelmasse | 188.1412 |