Learn More
tert-Butylacetoacetat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081229
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1694-31-1
C8H14O3
158.197
MFCD00008811
JKUYRAMKJLMYLO-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl acetoacetate, t-butyl acetoacetate, butanoic acid, 3-oxo-, 1,1-dimethylethyl ester, acetoacetic acid, tert-butyl ester, tert-butyl 3-oxobutyrate, acetoacetic acid tert-butyl ester, unii-1d3dos61gx, tbaa, 1d3dos61gx, t-butylacetoacetate
15538
Tert-Butyl 3-Oxobutanoat
CC(=O)CC(=O)OC(C)(C)C
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1694-31-1
C8H14O3
158.197
MFCD00008811
JKUYRAMKJLMYLO-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl acetoacetate, t-butyl acetoacetate, butanoic acid, 3-oxo-, 1,1-dimethylethyl ester, acetoacetic acid, tert-butyl ester, tert-butyl 3-oxobutyrate, acetoacetic acid tert-butyl ester, unii-1d3dos61gx, tbaa, 1d3dos61gx, t-butylacetoacetate
15538
Tert-Butyl 3-Oxobutanoat
CC(=O)CC(=O)OC(C)(C)C
tert-Butyl acetoacetate is used as intermediate for the syntheses of different organic chemicals. Raw material in pharmaceutical Industry, In agrochemical industry. Reagent for Acyloin synthesis and ?,β - unsaturated ketones synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tert-Butyl-Acetoacetat wird als Zwischenprodukt für die Synthese verschiedener organischer Chemikalien verwendet. Rohstoffe in der pharmazeutischen Industrie, in der agrochemischen Industrie. Reagenz für die Acyloinsynthese und ∞,β - ungesättigte Ketonsynthese.
Löslichkeit
In Wasser löslich (9 g/l).
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material tert-Butyl acetoacetate
Schmelzpunkt -38°C
Dichte 0.961
pH 5.7
Siedepunkt 71°C to 72°C (11 mmHg)
Flammpunkt 76°C (169°F)
Geruch Pleasant
Brechungsindex 1.42
Menge 100 g
Beilstein 1680303
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (9g/L).
Formelmasse 158.2
Reinheit (%) ≥98%