Learn More
tert-Butylalkohol, ExtraPure, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
500 mL
2.5 L
25 L
Verpackung:
HDPE-Kunststoffflasche
Kunststoffbehälter
Spezifikation
pH | 7 |
Schmelzpunkt | 25°C |
Siedepunkt | 83°C |
Menge | 2.5 L |
Verpackung | HDPE-Kunststoffflasche |
Physikalische Form | Flüssig |
Dampfdruck | 36mbar at 20°C |
Viskosität | 6.43 mPaS (25°C) |
Formelmasse | 74.12g/mol |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- tert-Butanol
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.