Learn More
tert-Butylcarbazat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7082105
44.73 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
870-46-2
C5H12N2O2
132.163
MFCD00007593
DKACXUFSLUYRFU-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl carbazate, tert-butyl hydrazinecarboxylate, t-butyl carbazate, hydrazinecarboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester, t-butylcarbazate, tert-butoxycarbonyl hydrazide, boc-hydrazide, boc-hydrazine, tert-butoxycarbonyl hydrazine, carbazic acid tert-butyl ester
70091
tert-Butyl-N-aminocarbamat
CC(C)(C)OC(=O)NN
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
870-46-2
C5H12N2O2
132.163
MFCD00007593
DKACXUFSLUYRFU-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl carbazate, tert-butyl hydrazinecarboxylate, t-butyl carbazate, hydrazinecarboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester, t-butylcarbazate, tert-butoxycarbonyl hydrazide, boc-hydrazide, boc-hydrazine, tert-butoxycarbonyl hydrazine, carbazic acid tert-butyl ester
70091
tert-Butyl-N-aminocarbamat
CC(C)(C)OC(=O)NN
tert-Butyl carbazate is used in a palladium-catalyzed cross-coupling with vinyl halides to prepare N-Boc-N-alkenylhydrazines. It is utilized in solid phase peptide synthesis and in the optical purity determination of alfa-amino aldehyde. It reacts with aldehydes to get hydrazones, which finds application as an intermediate in the synthesis of HIV-1 protease inhibitors. In addition to this, it is used as a starting material for the preparation of BOC-azide, sulfonic and carboxylic hydrazides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Hydrazinoameisensäure-tert.-butylester wird in einer Palladium-katalysierten Kreuzkopplung mit Vinylhalogeniden zur Herstellung von N-Boc-N-Alkenylhydrazinen verwendet. Es wird in der Festphase-Peptidsynthese und bei der optischen Reinheitsbestimmung von alpha-Amino-Aldehyd verwendet. Sie reagiert mit Aldehyden, um Hydrazone zu erhalten, die als Zwischenprodukt bei der Synthese von HIV-1-Proteasehemmern Anwendung finden. Darüber hinaus wird es als Ausgangsmaterial für die Herstellung von BOC-Azid-, Sulfon- und Carbonsäurehydraziden verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol und Methanol.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material tert-Butyl carbazate
Schmelzpunkt 37°C to 41°C
Siedepunkt 63°C to 65°C (0.1 mmHg)
Flammpunkt 91°C (195°F)
Menge 25 g
UN-Nummer UN1325
Beilstein 1756967
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol and methanol.
Formelmasse 132.16
Reinheit (%) ≥98%