Learn More
tert-Butyl-d9-Methylether, CDN
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl-tert-Butyl Ether D9 |
| CAS | 1219795-06-8 |
| Summenformel | C5H3D9O |
| Menge | 0.1 g |
| Synonym | Methyl tert-Butyl Ether D9, 1,1,1,3,3,3-Hexadeuterio-2-methoxy-2-(trideuteriomethyl)propane, tert-Butyl methyl ether-d9, tert-Butyl-d9 methyl ether;Methyl-tert-butyl ether D9, Methyl tert-butyl-D9 ether, Methyl tert-butyl-d9 ether |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3/i1D3,2D3,3D3 |
| SMILES | COC(C([2 H])([2 H])[2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-Name | 2-Methoxy-2-(methyl-d3)propan-1,1,1,3,3,3-d6 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 97.2 |
| Formelmasse | 97.15 g/mol |
| Mehr anzeigen |