Learn More
tert-Butylethylmalonat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11413914
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11413914 25 g 25 Gramm
11403914 5 g 5 Gramm
11423914 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11413914 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11927.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 32864-38-3 | C9H16O4 | 188.223 g/mol
tert-Butyl ethyl malonate is used in the preparation of polar ester-functionalized aliphatic polysulfone. It is also a useful reagent for organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tert-Butyl Ethylmalonat wird bei der Herstellung von polarem, esterfunktionalisiertem aliphatischem Polysulfon verwendet. Es ist auch ein nützliches Reagenz für die organische Synthese.
Löslichkeit
Mischbar mit den meisten gängigen Lösungsmitteln. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 32864-38-3
Summenformel C9H16O4
Molekulargewicht (g/mol) 188.223
MDL-Nummer MFCD00009193
InChI-Schlüssel OCOBFMZGRJOSOU-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl ethyl malonate, t-butyl ethyl malonate, propanedioic acid, 1,1-dimethylethyl ethyl ester, 1-tert-butyl 3-ethyl propanedioate, tert-butyl ethyl propanedioate, malonic acid tert-butyl ethyl ester, tert-butyl ethyl propane-1,3-dioate, zlchem 692, acmc-1cjju, 1-tert-butyl ethyl malonate
PubChem CID 96345
IUPAC-Name 3-O-Tert-Butyl1-O-Ethyl-Propanedioat
SMILES CCOC(=O)CC(=O)OC(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butyl ethyl malonate
Dichte 0.994
Siedepunkt 98°C to 100°C (22 mmHg)
Flammpunkt 87°C (188°F)
Brechungsindex 1.416
Menge 25 g
Beilstein 1776681
Löslichkeitsinformationen Miscible with most common solvents. Immiscible with water.
Formelmasse 188.22
Reinheit (%) 95%