Learn More
tert-Butylhydroperoxid, 70 % wässr. Lösung, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7021545
18.86 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
75-91-2
C4H10O2
90.122
MFCD00002130
CIHOLLKRGTVIJN-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl hydroperoxide, tbhp, t-butyl hydroperoxide, tert-butylhydroperoxide, perbutyl h, t-butylhydroperoxide, cadox tbh, hydroperoxide, 1,1-dimethylethyl, 1,1-dimethylethyl hydroperoxide, terc. butylhydroperoxid
6410
CHEBI:64090
2-Hydroperoxy-2-Methylpropan
CC(C)(C)OO
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
75-91-2
C4H10O2
90.122
MFCD00002130
CIHOLLKRGTVIJN-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl hydroperoxide, tbhp, t-butyl hydroperoxide, tert-butylhydroperoxide, perbutyl h, t-butylhydroperoxide, cadox tbh, hydroperoxide, 1,1-dimethylethyl, 1,1-dimethylethyl hydroperoxide, terc. butylhydroperoxid
6410
CHEBI:64090
2-Hydroperoxy-2-Methylpropan
CC(C)(C)OO
tert-Butyl hydroperoxide is used as an initiator for radical polymerization and in various oxidation process such as sharpless epoxidation. It is involved in osmium catalyzed vicinal hydroxylation of olefins under alkaline conditions. Furthermore, it is used in catalytic asymmetric oxidation of sulfides to sulfoxides using binaphthol as a chiral auxiliary and in the oxidation of dibenzothiophenes. It plays an important role for the introduction of peroxy groups in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tert-Butylhydroperoxid wird als Initiator für die radikale Polymerisation und in verschiedenen Oxidationsverfahren wie der scharfen Epoxidation eingesetzt. Ist an der Osmium-katalysierten vicinalen Hydroxylierung von Olefinen unter alkalischen Bedingungen beteiligt. Wird des Weiteren bei der katalytischen asymmetrischen Oxidation von Sulfiden zu Sulfoxiden unter Verwendung von Binaphthol als chiraler Zusatz und bei der Oxidation von Dibenzothiophen eingesetzt. Spielt eine wichtige Rolle für die Einführung von Peroxygruppen in der organischen Synthese.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser und Diethylether.
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit pulverförmigen Metallen, starken Oxidationsmitteln, Reduktionsmitteln, Säuren, Laugen und Schwermetallen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material tert-Butyl hydroperoxide
Schmelzpunkt -3°C
Dichte 0.937
Siedepunkt 96°C (decomposition)
Flammpunkt 43°C (109°F)
Prozentgehaltsbereich 70% Aqueous Solution
Strukturformel (CH3)3COOH
Brechungsindex 1.387
Menge 100 mL
UN-Nummer UN3109
Beilstein 1098280
Merck Index 14,1570
Löslichkeitsinformationen Miscible with water and diethyl ether.
Formelmasse 90.12
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 70% wässrige Lösung
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.