Learn More
tert.-Butylisothiocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7043774
37.00 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
590-42-1
C5H9NS
115.19
MFCD00004816
ZFWFRTVIIMTOLY-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl isothiocyanate, t-butyl isothiocyanate, propane, 2-isothiocyanato-2-methyl, tert-butylisothiocyanate, tert.-butyl isothiocyanate, 2-isothiocyanato-2-methyl-propane, tert butyl isothiocyanate, tert-butyliso thiocyanate, butyl isothiocyanate, tert, t-butylisothiocyanate
11544
2-Isothiocyanat-2-Methylpropan
CC(C)(C)N=C=S
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
590-42-1
C5H9NS
115.19
MFCD00004816
ZFWFRTVIIMTOLY-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl isothiocyanate, t-butyl isothiocyanate, propane, 2-isothiocyanato-2-methyl, tert-butylisothiocyanate, tert.-butyl isothiocyanate, 2-isothiocyanato-2-methyl-propane, tert butyl isothiocyanate, tert-butyliso thiocyanate, butyl isothiocyanate, tert, t-butylisothiocyanate
11544
2-Isothiocyanat-2-Methylpropan
CC(C)(C)N=C=S
tert-Butyl isothiocyanate is a tool for the modification of the pore sizes on the top layer of heterostructured surface mounted metal-organic frameworks.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
tert-Butyl-Isothiocyanat ist ein Hilfsmittel zur Modifikation der Porengrößen auf der obersten Schicht von heterostrukturierten, oberflächenmontierten metallorganischen Rahmen.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Unter trockenem Inertgas lagern. Nicht kompatibel mit Aminen, Alkoholen und Wasser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material tert-Butyl isothiocyanate
Schmelzpunkt 10°C to 12°C
Dichte 0.908
Siedepunkt 141°C to 145°C
Flammpunkt 38°C (100°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.481
Menge 5 g
UN-Nummer UN2929
Beilstein 1361854
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
Formelmasse 115.2
Reinheit (%) 97%