Learn More
tert-Butyl(((Mesityl)sulfonyl)oxy)carbamat, TRC
Artikelnummer. 30329023
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30329023 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30329023 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB16394010G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butyl (((Mesityl)sulfonyl)oxy)carbamate
CAS 36016-39-4
Summenformel C14H21NO5S
Menge 10 g
Synonym [(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino] 2,4,6-Trimethylbenzenesulfonate, NSC 620029, N-tert-Butoxycarbonyl-O-(mesitylsulfonyl)hydroxylamine, 1,1-Dimethylethyl [[(2,4,6-Trimethylphenyl)sulfonyl]oxy]carbamate
InChI-Formel InChI=1S/C14H21NO5S/c1-9-7-10(2)12(11(3)8-9)21(17,18)20-15-13(16)19-14(4,5)6/h7-8H,1-6H3,(H,15,16)
SMILES Cc1cc(C)c(c(C)c1)S(=O)(=O)ONC(=O)OC(C)(C)C
IUPAC-Name [(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino] 2,4,6-trimethylbenzolsulfonat
Molekulargewicht (g/mol) 315.39
Formelmasse 315.114
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.