Learn More
tert.-Butylmethylether, 98 %, Reagenzgütegrad, Honeywell™
Catalog Number 15643640
Click to view available options
Menge:
1 l
Verpackung:
Glasflasche
Reagenzgütegrad, 98%
  • ≥95 % für den allgemeinen Laboreinsatz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material tert.-Butylmethylether
CAS 1634-04-4
Summenformel C5H12O
Strukturformel (CH3)3COCH3
MDL-Nummer MFCD00008812
UN-Nummer UN2398
Beilstein 1730942
Synonym tert.-Butylmethylether, Methyl-tert-Butylether, Methyl-t-Butylether, t-Butylmethylether, Methyl-tertiär-Butylether, Propan, 2-Methoxy-2-methyl, 2-Methyl-2-Methoxypropan, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane
InChI-Schlüssel BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)OC
IUPAC-Name 2-Methoxy-2-Methylpropan
Molekulargewicht (g/mol) 88.15
PubChem CID 15413
ChEBI CHEBI:27642
Formelmasse 88.15 mol
Reinheit (%) 98 %
Güte Reagenz
Dichte 0.74 g/ml bei 25 °C
Menge 1 l
Explosionsgrenze 0.151
Flammpunkt −33 °C (−27.4 °F)
Zündpunkt 705 °F
Verpackung Glasflasche
Dampfdruck 4.05 psi (20 °C)