Learn More
tert-Butylmethylether, 99.9 %, ExtraPure, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3213191
28.65 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22914" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 l
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Kunststofftrommel
1634-04-4
C5H12O
88.15
MFCD00008812
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl methyl ether, methyl tert-butyl ether, mtbe, methyl t-butyl ether, t-butyl methyl ether, methyl tertiary-butyl ether, propane, 2-methoxy-2-methyl, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane
15413
CHEBI:27642
2-Methoxy-2-methylpropan
CC(C)(C)OC
1634-04-4
C5H12O
88.15
MFCD00008812
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl methyl ether, methyl tert-butyl ether, mtbe, methyl t-butyl ether, t-butyl methyl ether, methyl tertiary-butyl ether, propane, 2-methoxy-2-methyl, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane
15413
CHEBI:27642
2-Methoxy-2-methylpropan
CC(C)(C)OC
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material tert-Butyl methyl ether
Schmelzpunkt -110.0°C
Dichte 0.7404g/mL
Siedepunkt 54.0°C to 56.0°C
Menge 1 L
Flammpunkt −28°C
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.3675 to 1.3695
Prozentgehaltsbereich 99.9%
Rückstand nach Verdampfung 1mg/100mL max.
Relative Dichte 0.7404
Strukturformel (CH3)3COCH3
Viskosität 0.36 mPa.s (20°C)
Wasser 0.01% max.
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 51g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most organic solvents, unstable in acid solutions, soly of water in methyl-t-butyl ether : 1,5g/100g
Formelmasse 88.15
Reinheit (%) 99.9%
Güte Extrarein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butyl methyl ether
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.