Learn More
Methyltertbutylether, 99 %, extra trocken, über molekularen Sieben, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3527090
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 L
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
C5H12O
88.15
MFCD00008812
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl methyl ether, methyl tert-butyl ether, mtbe, methyl t-butyl ether, t-butyl methyl ether, methyl tertiary-butyl ether, propane, 2-methoxy-2-methyl, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane
15413
CHEBI:27642
2-Methoxy-2-Methylpropan
CC(C)(C)OC
C5H12O
88.15
MFCD00008812
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl methyl ether, methyl tert-butyl ether, mtbe, methyl t-butyl ether, t-butyl methyl ether, methyl tertiary-butyl ether, propane, 2-methoxy-2-methyl, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane
15413
CHEBI:27642
2-Methoxy-2-Methylpropan
CC(C)(C)OC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material tert-Butyl methyl ether
Schmelzpunkt -110.0°C
Namenshinweis Over Molecular Sieves
CAS Min. % 99
Farbe Farblos
CAS Max. % 100
Dichte 0.7404g/mL
Siedepunkt 54.0°C to 56.0°C
Menge 100 mL
Flammpunkt −28°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.3675 to 1.3695
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Relative Dichte 0.7404
Strukturformel (CH3)3COCH3
Viskosität 0.36 mPa.s (20°C)
Wasser 0.005% max.
Merck Index 15, 6106
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 51g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most organic solvents, unstable in acid solutions, soly of water in methyl-t-butyl ether : 1,5g/100g
Formelmasse 88.15
Reinheit (%) 99+%
Güte Extra trocken, über Molekularsieb
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butyl methyl ether
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.