missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

tert-Butylmethylether, ACS-Reagenz, ≥99 %, Honeywell™ Riedel-de Hëan™

Catalog Number 15645550
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
2 L
2.5 l
25 l
4 x 2.5 l
Verpackung:
Edelstahlkanne
Glasflasche
Glass Bottle
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
1634-04-4
C5H12O
88.15
MFCD00008812
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
tert.-Butylmethylether, Methyl-tert-Butylether, Methyl-t-Butylether, t-Butylmethylether, Methyl-tertiär-Butylether, Propan, 2-Methoxy-2-methyl, 2-Methyl-2-Methoxypropan, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane
15413
CHEBI:27642
2-methoxy-2-Methylpropan
CC(C)(C)OC
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
1634-04-4
C5H12O
88.15
MFCD00008812
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
tert.-Butylmethylether, Methyl-tert-Butylether, Methyl-t-Butylether, t-Butylmethylether, Methyl-tertiär-Butylether, Propan, 2-Methoxy-2-methyl, 2-Methyl-2-Methoxypropan, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane
15413
CHEBI:27642
2-methoxy-2-Methylpropan
CC(C)(C)OC

ACS-Reagenz,≥99.0 %

ACS ALLZWECKLÖSUNGSMITTEL

  • Kostengünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
  • Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
  • Variationen und verringern Probleme, die auf eine Kontamination mit Lösungsmitteln zurückzuführen sind
  • Alle Lösungsmittel werden gemäß den allgemeinen ACS-Spezifikationen für die Verwendung getestet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material tert-Butylmethylether
Schmelzpunkt -109 °C
Strukturformel (CH3)3COCH3
UN-Nummer UN2398
Beilstein 1730942
Löslichkeitsinformationen In Wasser, 42 g/l bei 20 °C
Formelmasse 88.15 mol
Reinheit (%) ≥ 99 %
Dichte 0.74 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 55.3 °C
Menge 25 l
Explosionsgrenze 0.151
Flammpunkt −33 °C (−27.4 °F)
Zündpunkt 705 °F
Geruch Aromatisch
Verpackung Edelstahlkanne
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'