missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

tert-Butylmethylether, ACS-Reagenz, ≥99 %, Honeywell™ Riedel-de Hëan™

Artikelnummer. 15655550
Change view
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
2 L
2.5 l
25 l
4 x 2.5 l
Verpackung:
Edelstahlkanne
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2 Liter
2.50 Liter
25 Liter
4 Stück
500 Milliliter
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15655550 2 L Glasflasche 2 Liter
15675550 500 ml Glasflasche 500 Milliliter
15625550 1 l Glasflasche 1 Liter
15635550 2.5 l Glasflasche 2.50 Liter
15665550 4 x 2.5 l Glasflasche 4 Stück
15645550 25 l Edelstahlkanne 25 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15655550 Lieferant Honeywell-Riedel-de Haen Lieferanten-Nr. 4438082L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

ACS-Reagenz, ≥99,0 %

ACS LÖSUNGSMITTEL FÜR DIE ALLGEMEINE ANWENDUNG

  • Kostengünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
  • Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
  • Abweichungen und Verringerung von Problemen, die auf eine Verunreinigung durch Lösungsmittel zurückzuführen sind
  • Alle Lösungsmittel werden auf die Einhaltung der ACS-Vorschriften für die allgemeine Verwendung getestet
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1634-04-4
Summenformel C5H12O
Molekulargewicht (g/mol) 88.15
MDL-Nummer MFCD00008812
InChI-Schlüssel BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl methyl ether, methyl tert-butyl ether, mtbe, methyl t-butyl ether, t-butyl methyl ether, methyl tertiary-butyl ether, propane, 2-methoxy-2-methyl, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane
PubChem CID 15413
ChEBI CHEBI:27642
IUPAC-Name 2-Methoxy-2-Methylpropan
SMILES CC(C)(C)OC

Spezifikation

Chemischer Name oder Material tert-Butyl methyl ether
Schmelzpunkt -109°C
Dichte 0.74g/mL at 25°C
Menge 2 L
Explosionsgrenze 0.151
Flammpunkt −33°C (−27.4°F)
Zündpunkt 705°F
Geruch Aromatic
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Strukturformel (CH3)3COCH3
UN-Nummer UN2398
Beilstein 1730942
Siedepunkt 55.3°C
Löslichkeitsinformationen In water, 42g/L at 20°C
Formelmasse 88.15g/mol
Reinheit (%) ≥99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.