Learn More
tert-Butylmethylether-d12, CDN
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl-tert-Butyl Ether D12 |
| CAS | 284487-64-5 |
| Summenformel | C5D12O |
| Menge | 0.25 g |
| Synonym | 1,1,1,3,3,3-Hexadeuterio-2-(trideuteriomethoxy)-2-(trideuteriomethyl)propane, tert-Butyl methyl ether-d12 |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3/i1D3,2D3,3D3,4D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])OC(C([2 H])([2 H])[2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-Name | 2-(Methoxy-d3)-2-(Methyl-d3)propan-1,1,1,3,3,3-d6 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 100.22 |
| Formelmasse | 100.16 g/mol |
| Mehr anzeigen |