missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

tert-Butylmethylether-d12, TRC

Artikelnummer. 30455051
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30455051 10 mg 10 Milligramm
30452931 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30455051 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT69337210MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Methyl-tert-Butyl Ether D12
CAS 284487-64-5
Summenformel C5D12O
Menge 10 mg
Synonym 1,1,1,3,3,3-Hexadeuterio-2-(trideuteriomethoxy)-2-(trideuteriomethyl)propane, tert-Butyl methyl ether-d12
InChI-Formel InChI=1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3/i1D3,2D3,3D3,4D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])OC(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
IUPAC-Name 2-(Methoxy-d3)-2-(Methyl-d3)propan-1,1,1,3,3,3-d6
Molekulargewicht (g/mol) 100.22
Formelmasse 100.16
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.