missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

tert-Butyl-N-[2-(2,6-Dioxo-3-piperidyl)-1-oxo-isoindolin-4-yl]carbamat, Mikromol

Artikelnummer. 30458125
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30458125 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30458125 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM3641.130025

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Entdecken Sie Mikromol – Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.

tert-Butyl-N-[2-(2,6-Dioxo-3-piperidyl)-1-oxo-isoindolin-4-yl]carbamat, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material tert-Butyl N-[2-(2,6-Dioxo-3-piperidyl)-1-oxo-isoindolin-4-yl]carbamate
CAS 1537890-74-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile tert-Butyl N-[2-(2,6-Dioxo-3-piperidyl)-1-oxo-isoindolin-4-yl]carbamate
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C18 H21 N3 O5
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Carbamic acid, N-[2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-2,3-dihydro-1-oxo-1H-isoindol-4-yl]-, 1,1-dimethylethyl ester (ACI), tert-Butyl (2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-1-oxoisoindolin-4-yl)carbamate, tert-butyl N-[2-(2,6-dioxo-3-piperidyl)-1-oxo-isoindolin-4-yl]carbam
InChI-Formel InChI=1S/C18H21N3O5/c1-18(2,3)26-17(25)19-12-6-4-5-10-11(12)9-21(16(10)24)13-7-8-14(22)20-15(13)23/h4-6,13H,7-9H2,1-3H3,(H,19,25)(H,20,22,23)
Lösungstyp Neat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)Nc1cccc2C(=O)N(Cc12)C3CCC(=O)NC3=O
IUPAC-Name tert-Butyl-N-[2-(2,6-Dioxopiperidin-3-yl)-1-oxo-3H-isoindol-4-yl]carbamat
Molekulargewicht (g/mol) 359.376
Menge 25 mg
Formelmasse 359.148 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.