Learn More
tert-Butyl-N-[3-(Chlorsulfonyl)propyl]carbamat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | tert-Butyl N-[3-(Chlorosulfonyl)propyl]carbamate |
| CAS | 1196153-59-9 |
| Summenformel | C8 H16 Cl N O4 S |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | 1,1-Dimethylethyl N-[3-(chlorosulfonyl)propyl]carbamate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H16ClNO4S/c1-8(2,3)14-7(11)10-5-4-6-15(9,12)13/h4-6H2,1-3H3,(H,10,11) |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)NCCCS(=O)(=O)Cl |
| IUPAC-Name | tert-Butyl-N-(3-chlorsulfonylpropyl)carbamat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 257.735 |
| Formelmasse | 257.0489 |