missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

tert-Butyl-N-(3-thienyl)-carbamat, 97 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-2705856
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
19228-91-2
C9H13NO2S
199.268
MFCD01928808
PRWYQCYSADTIBZ-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl thiophen-3-ylcarbamate, tert-butyl n-3-thienyl carbamate, tert-butyl 3-thienylcarbamate, tert-butyl n-thiophen-3-yl carbamate, tert-butoxy-n-3-thienyl carboxamide, carbamic acid,n-3-thienyl-, 1,1-dimethylethyl ester, n-boc-3-aminothiophene, tert-butyl thien-3-ylcarbamate, 3-aminothiophene, n-boc protected
736476
Tert-Butyl N-Thiophen-3-ylcarbamat
CC(C)(C)OC(=O)NC1=CSC=C1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
19228-91-2
C9H13NO2S
199.268
MFCD01928808
PRWYQCYSADTIBZ-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl thiophen-3-ylcarbamate, tert-butyl n-3-thienyl carbamate, tert-butyl 3-thienylcarbamate, tert-butyl n-thiophen-3-yl carbamate, tert-butoxy-n-3-thienyl carboxamide, carbamic acid,n-3-thienyl-, 1,1-dimethylethyl ester, n-boc-3-aminothiophene, tert-butyl thien-3-ylcarbamate, 3-aminothiophene, n-boc protected
736476
Tert-Butyl N-Thiophen-3-ylcarbamat
CC(C)(C)OC(=O)NC1=CSC=C1
Chemischer Name oder Material Tert-butyl N-(3-thienyl)carbamate
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 199.27
Reinheit (%) 97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'