Learn More
tert-Butyl-N-(Propan-2-yl)carbamat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | tert-Butyl N-(Propan-2-yl)carbamate |
| CAS | 51170-55-9 |
| Summenformel | C8H17NO2 |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H17NO2/c1-6(2)9-7(10)11-8(3,4)5/h6H,1-5H3,(H,9,10) |
| SMILES | CC(C)NC(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC-Name | tert-Butyl-N-propan-2-ylcarbamat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 159.22 |
| Formelmasse | 159.1259 |