missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

tert.-Butylpropargylether, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7035753
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
16314-18-4
C7H12O
112.17
MFCD07368651
QIGSPXPODKLGRK-UHFFFAOYSA-N
7172302
3-(tert-butoxy)prop-1-yne
CC(C)(C)OCC#C
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
16314-18-4
C7H12O
112.17
MFCD07368651
QIGSPXPODKLGRK-UHFFFAOYSA-N
7172302
3-(tert-butoxy)prop-1-yne
CC(C)(C)OCC#C

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material tert-Butyl propargyl ether
Dichte 0.835
Siedepunkt 119°C
Flammpunkt 20°C (68°F)
Strukturformel HC≡CCH2OC(CH3)3
Brechungsindex 1.418
Menge 5 g
UN-Nummer UN1993
Synonym tert-butyl propargyl ether, 3-tert-butoxy prop-1-yne, 1-propyne,3-1,1-dimethylethoxy, 1-propyne, 3-1,1-dimethylethoxy, 3-tert-butoxyprop-1-yne, 3-tert-butyloxy-1-propyne, tert-butylpropargylether
Formelmasse 112.17
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'