Learn More
tert.-Butylpropargylether, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15420348
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15420348 100 g 100 Gramm
15400348 5 g 5 Gramm
15410348 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15420348 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H53480.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 16314-18-4 | C7H12O | 112.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16314-18-4
Summenformel C7H12O
Molekulargewicht (g/mol) 112.17
MDL-Nummer MFCD07368651
InChI-Schlüssel QIGSPXPODKLGRK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7172302
IUPAC-Name 2-Methyl-2-Prop-2-inoxypropan
SMILES CC(C)(C)OCC#C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butyl propargyl ether
Dichte 0.835
Siedepunkt 119°C
Flammpunkt 20°C (68°F)
Strukturformel HC≡CCH2OC(CH3)3
Brechungsindex 1.418
Menge 100 g
UN-Nummer UN1993
Synonym tert-butyl propargyl ether, 3-tert-butoxy prop-1-yne, 1-propyne,3-1,1-dimethylethoxy, 1-propyne, 3-1,1-dimethylethoxy, 3-tert-butoxyprop-1-yne, 3-tert-butyloxy-1-propyne, tert-butylpropargylether
Formelmasse 112.17
Reinheit (%) 98%