Learn More
Tert-Butyl (S)-1,2,3,4-Tetrahydroisochinolin-3-Carboxylat-Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15418946
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15418946 1 g 1 Gramm
15475685 250 mg 250 Milligramm
15428946 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15418946 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64468.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 77497-74-6 | C14H19NO2 | 233.311 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Von starker Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Kühl aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77497-74-6
Summenformel C14H19NO2
Molekulargewicht (g/mol) 233.311
MDL-Nummer MFCD04114841
InChI-Schlüssel KRSUDBIZXKOKGA-LBPRGKRZSA-N
Synonym s-tert-butyl 1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylate, s-1,2,3,4-tetrahydro-3-isoquinolinecarboxylic acid t-butyl ester, tert-butyl 3s-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylate, tert-butyl s-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline-3-carboxylate, s-1,2,3,4-tetrahydro-3-isoquinolinecarboxylic acid tert-butyl ester, tic-obut, s-1,2,3,4-tetrahydro-3-isoquinolinecarboxylic ac, tert-butyl s-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylate, tert.-butyl 3s-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylate, s-1,2,3,4-tetrahydro-3-isoquinolinecarboxylic acid tert-butyl ester hydrochloride
PubChem CID 9209323
IUPAC-Name tert-Butyl-(3S)-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin-3-carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)C1CC2=CC=CC=C2CN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butyl (S)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylate hydrochloride
Menge 1 g
Beilstein 5744730
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 269.77
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Fest