Learn More
tert-Butyl tosylcarbamate, 95%, BLD Pharm™
Código de producto. 30801894
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100g
10g
1g
25g
500g
5g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
30801894 25 g 25g
30801735 10 g 10g
30801392 100 g 100g
30791692 5 g 5g
30789072 1 g 1g
30795669 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30801894 Proveedor BLD Pharm N.º de proveedor BD14170225g
 Restricted Item
Verfügbar ab: 25-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
missing translation for 'validMainframeMsg'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Especificaciones
CAS 18303-04-3
Molecular Formula C12H17NO4S
MDL Number MFCD00134267
Quantity 25 g
SMILES O=C(OC(C)(C)C)NS(=O)(C1=CC=C(C)C=C1)=O
Molecular Weight (g/mol) 271.33
Percent Purity 95%
Chemical Name or Material tert-Butyl tosylcarbamate
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.