Learn More
Tert-Vutyl-Vinylether, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 mL
50 mL
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | tert-Butyl vinyl ether |
Farbe | Farblos bis hellgelb |
Dichte | 0.7620g/mL |
Siedepunkt | 78°C |
Flammpunkt | -17°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (GC) |
Verpackung | Glasflasche |
Brechungsindex | 1.3970 to 1.399 |
Menge | 50 mL |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- tert-Butyl vinyl ether
- Gefahr
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.