Learn More
tert.-Butyldimethylsilan, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11986151 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11986151 25 g 25 Gramm
11976151 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11986151 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 445710250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 29681-57-0 | C6H16Si | 116.28 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 29681-57-0
Summenformel C6H16Si
Molekulargewicht (g/mol) 116.28
InChI-Schlüssel ILMRJRBKQSSXGY-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyldimethylsilane, t-butyldimethylsilane, tert-butyldimethylsilyl, silane, 1,1-dimethylethyl dimethyl, t-butyldimethylsilyl, t-butyl-dimethylsilyl, t-butyl-dimethyl-silyl, tert-butyl dimethylsilane, tert-butyldimethylsilyl group
PubChem CID 9898815
IUPAC-Name Tert-butyl(dimethyl)silizium
SMILES CC(C)(C)[Si](C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butyldimethylsilane
Dichte 0.7010g/mL
Siedepunkt 81°C to 83°C
Flammpunkt -11°C
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Menge 25 g
Relative Dichte 0.701
Formelmasse 116.28
Reinheit (%) 95%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butyldimethylsilane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.