Learn More
tert-Butyldimethylsilanol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | tert-Butyldimethylsilanol |
| CAS | 18173-64-3 |
| Summenformel | C6H16OSi |
| Menge | 0.5 mL |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H16OSi/c1-6(2,3)8(4,5)7/h7H,1-5H3 |
| SMILES | CC(C)(C)[Si](C)(C)O |
| IUPAC-Name | tert-Butyl-hydroxy-dimethylsilan |
| Molekulargewicht (g/mol) | 132.28 |
| Formelmasse | 132.097 |