Learn More
(Tert-Butyldimethylsiloxy)Acetaldehyd, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3757157
53.13 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
102191-92-4
C8H18O2Si
174.32
MFCD01321229
MEBFFOKESLAUSJ-UHFFFAOYSA-N
tert-butyldimethylsilyloxy acetaldehyde, 2-tert-butyldimethylsilyl oxy acetaldehyde, 2-tert-butyldimethylsilyloxy acetaldehyde, tert-butyldimethylsiloxy acetaldehyde, t-butyldimethylsilyloxyacetaldehyde, 2-tert-butyl dimethyl silyl oxyacetaldehyde, acetaldehyde, 1,1-dimethylethyl dimethylsilyl oxy, pubchem20197
4187788
CC(C)(C)[Si](C)(C)OCC=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
102191-92-4
C8H18O2Si
174.32
MFCD01321229
MEBFFOKESLAUSJ-UHFFFAOYSA-N
tert-butyldimethylsilyloxy acetaldehyde, 2-tert-butyldimethylsilyl oxy acetaldehyde, 2-tert-butyldimethylsilyloxy acetaldehyde, tert-butyldimethylsiloxy acetaldehyde, t-butyldimethylsilyloxyacetaldehyde, 2-tert-butyl dimethyl silyl oxyacetaldehyde, acetaldehyde, 1,1-dimethylethyl dimethylsilyl oxy, pubchem20197
4187788
CC(C)(C)[Si](C)(C)OCC=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (tert-Butyldimethylsiloxy)acetaldehyde
CAS Min. % 88.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Grau nach Weiß
Dichte 0.9150g/mL
Siedepunkt 156°C to 157°C
Flammpunkt 60°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 88% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)3CSi(CH3)2OCH2C(O)H
Brechungsindex 1.4310 to 1.4330 (20°C, 589nm)
Menge 1 g
Relative Dichte 0.915
IUPAC-Name 2-[(tert-butyldimethylsilyl)oxy]acetaldehyde
Formelmasse 174.31
Reinheit (%) 90%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (tert-Butyldimethylsiloxy)acetaldehyde
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.